Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510034 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
CAS: 1522-22-1 | C5H2F6O2 | 208.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1522-22-1
Fórmula molecular C5H2F6O2
Peso molecular (g/mol) 208.06
Clave InChI QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedione, 2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro, hexafluoro-2,4-pentanedione, hfac, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentadione, 1,3-bis trifluoromethyl propane-1,3-dione, 1,1,1-trifluoro-3-trifluoroacetyl acetone, 2,4-dioxo-1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 73706
Nombre IUPAC 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentan-2,4-diona
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 71.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3COCH2COCF3
Índice de refracción 1.3320 to 1.3340
Cantidad 5 g
Beilstein 01,III,3123
Gravedad específica 1.47
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.