Learn More
1,1,2,2-Tetrabromoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3830540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-27-6
Fórmula molecular C2H2Br4
Peso molecular (g/mol) 345.65
Número MDL MFCD00000133
Clave InChI QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrabromoetano
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1°C
Densidad 2.9600g/mL
Punto de ebullición 244°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2CHCHBr2
Índice de refracción 1.6355 to 1.638
Cantidad 250 g
Beilstein 01, 94
Índice Merck 15, 9330
Gravedad específica 2.96
Información de solubilidad Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,miscible with ethanol,ether,chloroform,aniline,and glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,1,2,2-Tetrabromoethane