Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2-bromotan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10511692
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 40288-65-1
Fórmula molecular C9H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 243.056
Clave InChI QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-bromoetanona
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.06
Porcentaje de pureza 97%