Learn More
1,1-Dibromoetano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10470641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-91-5
Fórmula molecular C2H4Br2
Peso molecular (g/mol) 187.86
Número MDL MFCD00041719
Clave InChI APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
PubChem CID 11201
Nombre IUPAC 1,1-dibromoetano
SMILES CC(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dibromoethane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 2.0600g/mL
Punto de ebullición 107.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CHBr2
Índice de refracción 1.5090 to 1.5120
Cantidad 100 g
Gravedad específica 2.06
Estabilizante potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.86
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P313-Consultar a un médico.