Learn More
1,10-Diaza-18-corona-6, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
56.28€ - 585.92€
CAS | 23978-55-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H28N2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 264.37 |
Número MDL | MFCD00005112 |
Clave InChI | NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P |
Sinónimo | kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane |
PubChem CID | 72805 |
Nombre IUPAC | 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano |
SMILES | C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15427947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51063.MD |
250 mg |
56.28€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15407947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51063.03 |
1 g |
154.77€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15417947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51063.06 |
5 g |
585.92€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,10-Diaza-18-crown-6 are starting materials to produce macrocyclic polyamine metal-complexing agents. It is used as a ligand in chemistry for the applications of diagnostic imaging technique to identify medical condition or disease and for the development of medication as a therapeutic agent and pharmaceutic aid. Also used as an ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilidadSoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
23978-55-4 | |
264.37 | |
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P | |
72805 | |
C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 |
C12H28N2O4 | |
MFCD00005112 | |
kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane | |
1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano |
Especificaciones
1,10-Diaza-18-crown-6 | |
C12H28N2O4 | |
609764 | |
kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane | |
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P | |
1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano | |
72805 | |
96% |
23978-55-4 | |
MFCD00005112 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. | |
C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1 | |
264.37 | |
262.35 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 245-965-0
missing translation for 'rtecsNumber' : HM1650000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes