Learn More
1,12-Diaminododecano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044050
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,12-diaminododecano se utiliza para la síntesis de medicamentos y polímeros.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2783-17-7
Fórmula molecular C12H28N2
Peso molecular (g/mol) 200.37
Número MDL MFCD00008155
Clave InChI QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
Nombre IUPAC dodecano-1,12-diamina
SMILES C(CCCCCCN)CCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,12-Diaminododecane
Punto de fusión 68°C to 72°C
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Fórmula lineal H2N(CH2)12NH2
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 1742765
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.37
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,12-Diaminododecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,12-Dodecanediamine