Learn More
1,2,3-1H-triazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766252
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-36-8
Fórmula molecular C2H3N3
Peso molecular (g/mol) 69.07
Clave InChI QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
Nombre IUPAC 2H-triazol
SMILES C1=NNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-1H-Triazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23.0°C to 25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1920g/mL
Punto de ebullición 203.0°C (752.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4930 to 1.4960
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.192
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether,insoluble in n-pentane
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3-1H-Triazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.