Learn More
1,2,3,4-Tetrahidroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
45.23€ - 148.74€
CAS | 635-46-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11N |
Peso molecular (g/mol) | 133.19 |
Número MDL | MFCD00006693 |
Clave InChI | LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline |
PubChem CID | 69460 |
ChEBI | CHEBI:213323 |
Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetrahidroquinolina |
SMILES | C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11459767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22750.22 |
100 g |
45.23€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11469767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22750.36 |
500 g |
148.74€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline is used as an antioxidant and corrosion inhibitor. It is an active component in various dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1,2,3,4-tetrahidroquinolina se utiliza como antioxidante e inhibidor de corrosión. Es un componente activo en diferentes colorantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, disulfuro de carbono y muchos disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
635-46-1 | |
133.19 | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
69460 | |
1,2,3,4-tetrahidroquinolina |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
CHEBI:213323 | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 |
Especificaciones
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline | |
∼14°C | |
248°C to 250°C | |
C9H11N | |
MFCD00006693 | |
tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline | |
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tetrahidroquinolina | |
69460 | |
133.19 |
635-46-1 | |
1.059 | |
100°C (212°F) | |
1.595 | |
116149 | |
Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water. | |
C1CNC2=CC=CC=C2C1 | |
133.19 | |
CHEBI:213323 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H350.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-237-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes