Learn More
1,2,3,6-Tetrahidropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654935
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 694-05-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-05-3
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Número MDL MFCD00005949
Clave InChI FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 12750
ChEBI CHEBI:47860
Nombre IUPAC 1,2,3,6-tetrahidropiridina
SMILES C1CNCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -48.0°C
Color Crema amarillento a blanco
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 108.0°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.48
Cantidad 5 g
Beilstein 20, III, 1912
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.