Learn More
1,2,4-Triclorobenceno, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
Description
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trichlorobenzene |
Punto de fusión | 17°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.454g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 213.5°C |
Cantidad | 20 L |
Límite de explosión | 6.6% (150°F) |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Punto de ignición | 1060°F |
Envase | Lata de acero inoxidable |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction