Learn More
1,2,4-Triclorobenceno, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15681270 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-82-1
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000547
Clave InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Nombre IUPAC 1,2,4-triclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto de fusión 17°C
Color Incolora
Densidad 1.454g/mL at 25°C
Punto de ebullición 213.5°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 6.6% (150°F)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Punto de ignición 1060°F
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.571(lit.)
Presión de vapor 1mmHg (40°C)
Número UN UN2321
Beilstein 956819
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™