Learn More
1,2,4-Trihidroxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020943
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4-trihidroxibenceno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. Se utiliza como metabolito del benceno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de cloruros ácidos, anhídridos ácidos, bases y agentes oxidantes. Sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-73-3
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Número MDL MFCD00002198
Clave InChI GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
PubChem CID 10787
ChEBI CHEBI:16971
Nombre IUPAC benceno-1,2,4-triol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trihydroxybenzene
Punto de fusión ∼140°C (sublimation)
Cantidad 1 g
Beilstein 2042863
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,1073
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2,4-Benzenetriol