Learn More
1-(2-Aminoetil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024138
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperidine is used in modification of vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer bead and in the synthesis of linkage isomers trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidine]dinitronickel and trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidine]dinitritonickel. It is also used as a reactant for synthesis of: analogs of anticancer agents, inhibitor of botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum malaria, and Ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonists, small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells, potent and selective 5-HT6 antagonists and N-mustards as anticancer agents. 1-(2-Aminoethyl)piperidine on [1+1] condensation reaction with 3-methoxy salicylaldehyde yields tridentate Schiff base ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(2-aminoetil)piperidina se utiliza en la modificación de la microesfera de copolímero de gel de cloruro de vinilbencílico/divinilbenceno y en la síntesis de isómeros de enlace trans-bis[1-(2-aminoetil)piperidina]dinitroníquel y trans-bis[1-(2-aminoetil)-piperidina]dinitritoníquel. También se utiliza como reactante en la síntesis de análogos de agentes anticancerosos, inhibidor de la cadena ligera de la neurotoxina botulínica serotipo A, malaria por P. falciparum, y virus del Ébola, antagonista de los receptores de cannabinoide CB1, molécula pequeña que restaura la expresión de la E-cadherina y reduce la invasión de células del carcinoma colorrectal, antagonista potente y selectivo del receptor 5-HT6 y en mostaza nitrogenada como agente anticancerígeno. La 1-(2-aminoetil)piperidina en reacción de condensación [1+1] con 3-metoxi salicilaldehído produce ligando tridentato de base de Schiff.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27578-60-5
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.219
Número MDL MFCD00006516
Clave InChI CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-iletanamina
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)piperidine
Densidad 0.903
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 103469
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.