Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034675
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6954-77-4
Fórmula molecular C8H7BrCl2O
Peso molecular (g/mol) 269.95
Número MDL MFCD00043464
Clave InChI OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide
PubChem CID 138881
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-2,4-diclorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.95
Porcentaje de pureza ≥97%