Learn More
1-(2-bromoetoxi)-2-bromobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3211145 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS 18800-28-7
Fórmula molecular C8H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 279.96
Número MDL MFCD00634301
Clave InChI LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
PubChem CID 2734928
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-bromoetoxi)benceno
SMILES BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 36.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4O(CH2)2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.96
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.