Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10056622
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 2033-76-3 | C8H8BrClO | 235.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-76-3
Fórmula molecular C8H8BrClO
Peso molecular (g/mol) 235.51
Número MDL MFCD00000617
Clave InChI YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
PubChem CID 74854
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-4-clorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 39°C
Punto de ebullición 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4O(CH2)2Br
Índice de refracción 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.