Learn More
1-(2-Bromoetil)-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
58.20€ - 174.00€
CAS | 5339-26-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8BrNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 230.061 |
Número MDL | MFCD00007386 |
Clave InChI | NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro |
PubChem CID | 79266 |
Nombre IUPAC | 1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-] |
Descripción
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene is an electrophile used as a substrate and activator for theta class gutathione transferase (GSTT-1). It is also used as a marker in for the θ-class of glutathione S-transferases (GSTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno es un electrófilo utilizado como sustrato y activador para glutatión transferasa de clase zeta (GSTT-1). También se utiliza como marcador para la clase θ de glutatión S-transferasas (GST).
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y metanol.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
5339-26-4 | |
230.061 | |
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N | |
79266 | |
C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-] |
C8H8BrNO2 | |
MFCD00007386 | |
4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro | |
1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno |
Especificaciones
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene | |
67°C to 71°C | |
C8H8BrNO2 | |
1909321 | |
Soluble in water (partly) and methanol. | |
C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-] | |
230.061 | |
230.07 |
5339-26-4 | |
116°C (0.2 mmHg) | |
MFCD00007386 | |
4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro | |
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno | |
79266 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-271-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes