Learn More
1,2-Ciclohexanodiona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417017
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,2-ciclohexanodiona se utiliza como sustrato para estudiar la enzima ciclohexano-1,2-diona hidrolasa, que es una nueva herramienta para degradar los compuestos alicíclicos. También actúa como un reactivo específico para los residuos de arginina.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-87-7
Formula molecolare C6H8O2
Numero MDL MFCD00001648
InChI Key OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC Name ciclohexano-1,2-diona
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1,2-Cyclohexanedione
Punto di fusione 35°C to 38°C
Densità 1.12
Punti di ebollizione 193°C to 195°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.519
Quantità 25 g
Beilstein 507419
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Peso formulazione 112.13
Percent Purity ≥98%