Learn More
1,2-ácido diaminociclohexanetotraacético monohidrato, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072118 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
paquete de 6
para complexometría, ≥ 98,5%
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145819-99-4
Fórmula molecular C14H24N2O9
Peso molecular (g/mol) 364.351
Número MDL MFCD00150952
Clave InChI VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky
PubChem CID 18674933
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]ciclohexil]-(carboximetil)amino]ácido acético;hidrato
SMILES C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Cantidad 25 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6884761
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.35g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%