Learn More
1,2-Dianilinoetano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476296
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 150-61-8 | C14H16N2 | 212.30 g/mol
1,2-Dianilinoethane can forms crystalline imidazolidines with aldehydes in the presence of AcOH. N-donating ligand. Can be used as a trapping agent for aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dianilinoetano puede formar imidazolidinas cristalinas con aldehídos en presencia de AcOH. Ligando N-donante. Se puede utilizar como agente de captura de aldehídos.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,072 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-61-8
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.30
Número MDL MFCD00003019
Clave InChI NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin
PubChem CID 67422
Nombre IUPAC N,N'-difeniletano-1,2-diamina
SMILES C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dianilinoethane
Punto de fusión 64°C to 68°C
Punto de ebullición 228°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 646740
Índice Merck 14,2990
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.072g/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza ≥98%