Learn More
1,2-Diclorobenceno, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 2-Dichlorobenzene |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.3000g/mL |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Glass Bottle |
Fórmula molecular | C6H4Cl2 |
Fórmula lineal | C6H4Cl2 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,2-Diclorobenceno, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido