Learn More
1,2-Diclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411578
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is widely used as a precursor to prepare 1,2-dichloro-4-nitrobenzene, which is an intermediate in the synthesis of agrochemicals. It acts as a solvent for fullerenes. It is also used in softening and removing carbon-based contamination on metal surfaces. It also used as food preservative, motor oil additive, lubricant and paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-diclorobenceno se utiliza ampliamente como precursor para preparar 1,2-dicloro-4-nitrobenceno, que es un intermedio en la síntesis de agroquímicos. Actúa como disolvente para fullerenos. También se utiliza para suavizar y eliminar la contaminación a base de carbono en superficies metálicas. Además se usa como conservante de alimentos, aditivo de aceite de motor, lubricante y pintura.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Mantener lejos de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 146.998
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-diclorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene
Punto di fusione -18°C
Densità 1.306
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 10,000 g
Numero UN UN1591
Beilstein 606078
Indice di Merck 14,3056
Informazioni di solubilità Miscible with water and most of the organic solvents.
Peso formulazione 147
Percent Purity 99%