Learn More
1,2-Dimethoxyethane, ≥99%, Reagent Grade, Inhibitor-free, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxyethane |
Punto de fusión | -58°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.867g/mL at 25°C |
pH | Neutral |
Punto de ebullición | 85°C (1013 hPa) |
Temperatura de inflamación | −2°C (28.4°F) |
Envase | Glass bottle |
Fórmula lineal | CH3OCH2CH2OCH3 |
Cantidad | 100 mL |