Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrofenil)homopiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479938
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392660-27-4
Fórmula molecular C11H14FN3O2
Peso molecular (g/mol) 239.25
Clave InChI BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 22291169
Nombre IUPAC 1-(2-fluoro-4-nitrofenil)-1,4-diazepano
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 10169275
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido