Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrofenil)homopiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3259 |
Beilstein | 10169275 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |