Learn More
1-[2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15407895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 468074-91-1
Fórmula molecular C10H11F3O3
Peso molecular (g/mol) 236.19
Número MDL MFCD08062374
Clave InChI DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane
PubChem CID 18542515
Nombre IUPAC 1-[2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol
SMILES COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.19
Porcentaje de pureza 95%