Learn More
1-(2-Metoxietil)homopiperazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494437
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927802-38-8
Fórmula molecular C8H18N2O
Peso molecular (g/mol) 158.245
Número MDL MFCD09054770
Clave InChI PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane
PubChem CID 19019833
Nombre IUPAC 1-(2-metoxietil)-1,4-diazepano
SMILES COCCN1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 95%