Learn More
1-(2-Metoxifenil)piperazina, + 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10215370
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 35386-24-4
Fórmula molecular C11H18Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 265.18
Número MDL MFCD00005958
Clave InChI ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl
PubChem CID 1346
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 38.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. (o-anisidine) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5745 to 1.5765
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC 1-(2-metoxifenil)piperazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.