Learn More
1-(2-Metilfenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347975
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 7287-82-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7287-82-3
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00046632
Clave InChI SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
PubChem CID 110953
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Punto de ebullición 78°C to 80°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.5315
Cantidad 5 g
Beilstein 2205145
Nombre IUPAC 1-(2-metilfenil)etan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 97%