Learn More
Sal sódica de ácido 1,2-naftoquinona-4-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075770
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 521-24-4 | C10H5NaO5S | 260.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521-24-4
Fórmula molecular C10H5NaO5S
Peso molecular (g/mol) 260.19
Número MDL MFCD00001700
Clave InChI UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
Nombre IUPAC sodio; 3,4-dioxonaftaleno-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 289.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 330
Índice Merck 15, 8777
Información de solubilidad Solubility in water: 33.3g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.