Learn More
1-(2-Fenil-1,3-tiazol-4-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
93.40€ - 473.00€
CAS | 10045-52-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H9NOS |
Peso molecular (g/mol) | 203.259 |
Número MDL | MFCD00068112 |
Clave InChI | ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole |
PubChem CID | 604819 |
Nombre IUPAC | 1-(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10364682
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB03431DA |
1 g |
93.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10502473
|
Thermo Scientific Maybridge
SPB03431EA |
10 g |
473.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
10045-52-0 | |
203.259 | |
ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N | |
604819 | |
CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2 |
C11H9NOS | |
MFCD00068112 | |
1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole | |
1-(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)etanona |
Especificaciones
1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one | |
95.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00068112 | |
ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)etanona | |
604819 | |
95% |
10045-52-0 | |
95% | |
C11H9NOS | |
1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole | |
CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2 | |
203.259 | |
203.26 |