Learn More
Dicarboxaldehído 1,2-ftálico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782924
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-79-8
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00003335
Clave InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nombre IUPAC Ftalaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 57.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CHO)2
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 674
Índice Merck 15, 7480
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 2.3 mPa.s (65°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo