Learn More
1-(2-Pirimidinil)homopiperazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489280
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21279-57-2
Fórmula molecular C9H14N4
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD06738258
Clave InChI LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
PubChem CID 2772409
Nombre IUPAC 1-pirimidin-2-il-1,4-diazepina
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyrimidinyl)homopiperazine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24