Learn More
1,3,5-Trimetil-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropil)ciclotrisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 135°C (22mmHg) |
Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane |
Punto de fusión | 34°C to 36°C |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 1809096 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.54 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Densidad | 1.24 |