Learn More
Ácido 1,3,6-naftalenotrisulfónico, hidrato de sal sódica, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
65.93€ - 163.00€
CAS 19437-42-4
Fórmula molecular C10H5Na3O9S3
Peso molecular (g/mol) 434.29
Número MDL MFCD00149263 MFCD00003989
Clave InChI NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
PubChem CID 73555608
Nombre IUPAC sodio; 5,7-disulfonaftaleno-2-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10084053
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
269012500
250 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10648001
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
269010010
1 kg Frasco de vidrio
163.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
19437-42-4
434.29
NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
73555608
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
C10H5Na3O9S3
MFCD00149263 MFCD00003989
1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
sodio; 5,7-disulfonaftaleno-2-sulfonato
Especificaciones
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Beige o blanco a amarillo
C10H5Na3O9S3
11,229
Solubility in water: 600g/L (20°C)
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
434.29
368.36
Polvo
19437-42-4
8% max.
MFCD00149263 MFCD00003989
1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
sodio; 5,7-disulfonaftaleno-2-sulfonato
73555608
≥90% (by difference)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 243-068-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.