Learn More
1-[3-Amino-5-(4-clorofenil)-2-tienil]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10456082
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
CAS 175137-02-7
Fórmula molecular C12H10ClNOS
Peso molecular (g/mol) 251.73
Número MDL MFCD00068162
Clave InChI DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2777494
SMILES CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-[3-amino-5-(4-clorofenil)tiofen-2-il]etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.74
Porcentaje de pureza 97%