Learn More
1-(3-Aminopropil)-4-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044148
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 4572-03-6 | C8H19N3 | 157.26 g/mol
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine is used as a precursor in organic synthesis for the preparation of furan-2-carboxylic acid [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amide by reacting with furan-2-carbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(3-aminopropil)-4-metilpiperazina se utiliza como precursor en la síntesis orgánica para la preparación de ácido furan-2-carboxílico [3-(4-metil-piperazin-1-il)-propil]-amida al reaccionar con cloruro de furan-2-carbonilo.
Notas
Sensible al aire. Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4572-03-6
Fórmula molecular C8H19N3
Peso molecular (g/mol) 157.26
Número MDL MFCD00014616
Clave InChI RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine
PubChem CID 78328
Nombre IUPAC 3-(4-metilpiperazin-1-il)propan-1-amina
SMILES CN1CCN(CC1)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
Densidad 0.924
Punto de ebullición 113°C to 114°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 105964
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 98%