Learn More
1,3-Ciclohexanodiol, 98 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10385930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-01-8
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00039458
InChI Key RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC Name ciclohexano-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclohexanediol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30°C
Colore Amarillo
Punti di ebollizione 246°C to 247°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare C6H10(OH)2
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.497
Quantità 100 g
Beilstein 06, 740
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Líquido viscoso después de derretirse
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,3-Cyclohexanediol, mixture of cis and trans