Learn More
1,3-Ciclohexanediol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044023
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,3-Cyclohexanediol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ciclohexanediol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-01-8
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00039458
Clave InChI RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexanediol
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de fusión ∼30°C
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2036654
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%