Learn More
1,3-Ciclohexanediona, + 97 %, puede continuar hasta 1 % NaCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081172
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
25 g
50 g
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
It is used as a nitisinone intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio de nitisinona.
Solubilidad
Soluble en agua (155 g/l) a 20 °C, alcohol, cloroformo, acetona, benceno hirviendo, éter (ligeramente), disulfuro de carbono (ligeramente) y éter de petróleo (ligeramente).
Notas
Sensible a la luz y al aire.& Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-02-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00001585
Clave InChI HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
Nombre IUPAC ciclohexano-1,3-diona
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexanedione
Punto de fusión 101°C to 105°C
Densidad 1.1
Cantidad 25 g
Beilstein 385888
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3178
Información de solubilidad Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta un 1 % de NaCl