Learn More
1,3-Ciclopentanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3859-41-4
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.10
Numero MDL MFCD00001405
InChI Key LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC Name ciclopentano-1,3-diona
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1, 3-Cyclopentanedione
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148°C to 153°C
Colore Ocre a marrón
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare C5H6(=O)2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentadione, 1.3-cyclopentanedione, cyclopentan-1,3-dion, 1,3cyclopentadione, 1,3 cyclopentadione, 1,3-cyclopentandione, 1,3-dioxocyclopentane, cyclopentan-1,3-dione, 1,3-cyclopentane dione
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Polvo cristalino