Learn More
1,3-Di-terc-butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1014-60-4
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD00008830
Clave InChI ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
Nombre IUPAC 1,3-diterc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Di-tert-butylbenzene
Punto de fusión 10.0°C to 11.0°C
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 106.0°C to 107.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4C(CH3)3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,3-Di-tert-butylbenzene