Learn More
1,3-Diacetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404947
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
1,3-Diacetylbenzene was used in the preparation of polyhydroxylated analogs. It is an important raw material and intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diacetilbenceno se utilizaba en la preparación de análogos polihidroxilados. Es una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en etanol, benceno y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6781-42-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Número MDL MFCD00008740
Clave InChI VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diacetylbenzene
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 150°C to 155°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2042511
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,chloroform.
Nombre IUPAC 1-(3-acetilfenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,3-Diacetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >