Learn More
1,3-Dicloroacetona, normalmente 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441087
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-07-6
Fórmula molecular C3H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 126.96
Número MDL MFCD00000937
Clave InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
Nombre IUPAC 1,3-dicloropropan-2-ona
SMILES ClCC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloroacetone
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.3834g/mL at 46°C
Punto de ebullición 173°C
Temperatura de inflamación 89° (193°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4400
Cantidad 5 g
Número UN UN2649
Beilstein 605456
Índice Merck 14,3052
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.97
Porcentaje de pureza 99% (typically)
Forma física Crystalline