Learn More
1,3-Dicloroacetona, normalmente 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Dichloroacetone |
Punto de fusión | 43°C to 45°C |
Densidad | 1.3834g/mL at 46°C |
Punto de ebullición | 173°C |
Temperatura de inflamación | 89° (193°F) |
Olor | Odorless |
Índice de refracción | 1.4400 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2649 |
Beilstein | 605456 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction