Learn More
1-[4-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)bencil]pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10542264
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
CAS 884507-39-5
Fórmula molecular C17H26BNO2
Peso molecular (g/mol) 287.21
Número MDL MFCD08690299
Clave InChI AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525868
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.21
Porcentaje de pureza 97%