Learn More
1-(4-Bifenilil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Biphenylyl)ethanol |
Punto de fusión | 94°C to 99°C |
Cantidad | 2 g |
Beilstein | 2044710 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |