Learn More
1,4-Bis(1-hidroxiciclohexil)-1,3-butadieno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323186
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 5768-10-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5768-10-5
Número MDL MFCD00021401
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(1-hydroxycyclohexyl)-1,3-butadiyne
Punto de fusión 174°C to 175°C
Fórmula molecular C16H22O2
Cantidad 25 g
Beilstein 1246867
Sinónimo bis 1-hydroxycyclohexyl butadiyne, 1,4-bis 1-hydroxycyclohexyl-1,3-butadiyne, cyclohexanol, 1,1'-butadiynylenedi, 1,1'-butadiynylenedicyclohexanol, cyclohexanol, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1-4-1-hydroxycyclohexyl buta-1,3-diyn-1-yl cyclohexan-1-ol, acmc-1aky0, cambridge id 5106496, cyclohexanol,1'-butadiynylenedi, 6-aminobenzoic acid propyl ester
Clave InChI KJOFBMLTQUHDCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC#CC2(CCCCC2)O)O
Nombre IUPAC 1-[4-(1-hidroxiciclohexil)buta-1,3-diinil]ciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 246.35
PubChem CID 79835
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.35
Porcentaje de pureza ≥98%