Learn More
1-(4-Bromofenil)hexano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2694304
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 23703-22-2
Fórmula molecular C12H17Br
Peso molecular (g/mol) 241.17
Número MDL MFCD00061114
Clave InChI MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
Nombre IUPAC 1-bromo-4-hexilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromophenyl)hexane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrC6H4(CH2)5CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.17
Porcentaje de pureza 97%