Learn More
1-(4-Clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-metanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479116
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133902-66-6
Fórmula molecular C9H8ClN3O
Peso molecular (g/mol) 209.633
Número MDL MFCD00140928
Clave InChI CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
PubChem CID 2763878
Nombre IUPAC [1-(4-clorofenil)triazol-4-il]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4250389
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido